Learn More
1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11966861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966861 1 g 1 g
11976861 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223250010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 77451-51-5
Fórmula molecular C9H8N4O4S
Peso molecular (g/mol) 268.25
Número MDL MFCD00009756
Clave InChI ZQMJAWSQRGYFBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitro-1-tosyl-1h-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, tsnt, 3-nitro-1-tosyl-1,2,4-triazole, 1-p-toluenesulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazol, 3-nitro-1-p-tolylsulfonyl-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-p-toluenesulfonyl-1,2,4-triazole
PubChem CID 688072
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)sulfonil-3-nitro-1,2,4-triazol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1, 2, 4-triazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.25
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Authentic
Forma física Polvo o polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.