Learn More
1-(p-Metoxifenil)-2-propanol, TRC
Código de producto. 30479650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479650 2.5 g 2.50 g
30472541 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30479650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2262352.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30314-64-8
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Sinónimo 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanol, 2-Hydroxy-1-(4-methoxyphenyl)propane, 2'-Hydroxy-p-propylanisole, p-Methoxy-alpha-methylphenethyl Alcohol, 4-Methoxy-alpha-methylbenzeneethanol
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propano-2-ol
SMILES COc1ccc(CC(C)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0994