Learn More
1-oxil-3-(maleimidometil)-2,2,5,5-tetrametil-1-pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Oxyl-3-(maleimidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl -1-pyrrolidin |
| CAS | 54060-41-2 |
| Fórmula molecular | C13 H19 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H19N2O3/c1-12(2)7-9(13(3,4)15(12)18)8-14-10(16)5-6-11(14)17/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(CN2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | 1-[(1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidin-3-il)metil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 251.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1396 |