Learn More
Metanetiosulfonato de (1-oxil-2,2,5,5-tetrametilpirrolina-3-il)carbamidoetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Met |
| CAS | 384342-59-0 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N2O4S2/c1-11(2)8-9(12(3,4)14(11)16)10(15)13-6-7-19-20(5,17)18/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,15) |
| SMILES | CC1(C)C=C(C(=O)NCCSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | 1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametil-N-(2-metilsulfonilsulfaniletil)pirrol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 321.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.0943 |