Learn More
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina-3-il) Metimetilmetanosulfonato, TRC
Código de producto. 30409617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409617 50 mg
30426419 10 mg
30422306 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87390050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201403-46-5
Fórmula molecular C10 H20 N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 266.4
Nombre IUPAC 1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametil-3-(metilsulfonilsulfanimetil)pirrolidina
SMILES CC1(C)CC(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methaneth
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.0885