Learn More
(1-oxil-2,2,5,5-tetrametil-Delta3-pirrolina-3-metil) metanotiosulfonato-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N |
| CAS | 1404308-02-6 |
| Fórmula molecular | C10H1815NO3S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy-15N, MTSL-15N, MTS-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6,12H,7H2,1-5H3/i11+1 |
| SMILES | O=S(SCC1=CC(C)(C)[15N]([O])C1(C)C)(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 265.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.0698 |