Learn More
(1-Oxil-2,2,5,5-tetrametil-Delta-3-pirolina-3-metil) Medanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30003807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003807 50 mg 50 miligramos
30004578 100 mg 100 miligramos
30011884 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81213-52-7
Fórmula molecular C10 H18 N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 264.38
Sinónimo (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
Nombre IUPAC 1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametil-3-(metilsulfonilsulfanilmetil)pirrol
SMILES CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0728