Learn More
(1-oxil-2,2,5,5,-tetrametil-∆3-pirrolina)formaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Oxyl-2,2,5,5,-tetramethyl-delta3-pyrroline)formaldehyde |
| CAS | 71051-83-7 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)C=C(C=O)C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | 1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametilpirrol-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 168.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.1025 |