Learn More
(1-Oxil-2,2,5,5-tetrametil-∆3-pirrolina-3-metil) Metanetiosulfonato-d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-d15 |
| CAS | 384342-57-8 |
| Fórmula molecular | C10 H3 D15 N O3 S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,6D,7D2 |
| SMILES | [2H]C1=C(C([2H])([2H])SS(=O)(=O)C)C(N([O])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-deuterio-4-[dideuterio(metilsulfonilsulfanil)metil]-1-λ 1-oxidanil-2,2,5,5-tetrakis(trideuteriometil)pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 279.47725 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.167 |