Learn More
(1-Oxil-2,2,5,5-tetrametil-∆3-pirrolina-3-metil) Metanetiosulfonato-15N,d15, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate 15N,d15 |
| CAS | 384342-58-9 |
| Fórmula molecular | C10 D15 H4 15N O3 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | MTSL-15N-D15 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6,12H,7H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,6D,7D2,11+1 |
| SMILES | [2H]C1=C(C([2H])([2H])SS(=O)(=O)C)C([15N](O)C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-deuterio-4-[dideuterio(metilsulfonilsulfanil)metil]-1-hidroxi-2,2,5,5-tetrakis(trideuteriometil)(1^{15}N)pirrol |
| Peso molecular (g/mol) | 281.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1718 |