Learn More
1-Oxyl-2,2,5,5-tetrametil-∆3-(metanassulfoniloximetil)pirrolina, TRC
Código de producto. 30427147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427147 25 mg
30428318 10 mg
30416540 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO87240025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76893-27-1
Fórmula molecular C10 H18 N O4 S
Peso molecular (g/mol) 248.32
Nombre IUPAC (1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametilpirrul-3-il)metilmetanosulfonato
SMILES CC1(C)C=C(COS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18NO4S/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.0957