Learn More
Clorhidrato de 1'-oxobufuralol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1'-Oxobufuralol Hydrochloride |
| CAS | 137740-37-5 |
| Fórmula molecular | C16H22ClNO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1-[2-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-7-benzofuranyl]ethanone Hydrochloride, Ro 03-7928 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4.ClH/c1-16(2,3)17-9-12(18)13-8-10-6-5-7-11(14(10)21-13)15(19)20-4;/h5-8,12,17-18H,9H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)c1cccc2cc(oc12)C(O)CNC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-1-benzofuran-7-carboxilato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 311.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.1237 |