Learn More
1-Oxo Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30005571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005571 100 mg 100 miligramos
30004283 10 mg 10 miligramos
30010961 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005571 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO870035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65813-55-0
Fórmula molecular C13 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 220.26
Sinónimo (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid, Ibuprofen Imp. J (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-metilpropanoil)fenil]propanoico
SMILES CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1099
Porcentaje de pureza >95%