Learn More
1-Oxo Colterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Oxo Colterol |
| CAS | 105644-17-5 |
| Fórmula molecular | C12H17NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 223.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.1208 |