Learn More
1-Oxo-1H-isocromeno-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30428759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428759 100 mg 100 miligramos
30424959 50 mg 50 miligramos
30413352 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO991653100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15868-29-8
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Nombre IUPAC 1-oxoisocromeno-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266