Learn More
1-Oxo-1H-isocromeno-4-Ácido carboxílico, TRC
Código de producto. 30413352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413352 10 mg -
30428759 100 mg 100 miligramos
30424959 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413352 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO99165310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15868-29-8
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Nombre IUPAC 1-oxoisocromeno-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266