Learn More
Oxalato 1-oxa-6-azaspiro[3,4]octano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493918 250 mg 250 miligramos
15403928 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57452.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1408074-51-0 | C8H13NO5 | 203.19 g/mol
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate is used as a pharmaceutical intermediate in synthetic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato 1-oxa-6-azaspiro[3,4]octano se utiliza como intermedio farmacéutico en la química sintética.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1408074-51-0
Fórmula molecular C8H13NO5
Peso molecular (g/mol) 203.19
Número MDL MFCD19982774
Clave InChI ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 71432930
Nombre IUPAC 1-oxa-7-azaspiro[3,4]octano;ácido oxálico
SMILES OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 96%