Learn More
1-Oleoil-sn-glicerol (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Oleoyl-sn-glycerol |
| CAS | 129784-87-8 |
| Fórmula molecular | C21 H40 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid (9Z)-','(2S)-2,3-dihydroxypropyl ester (9CI','ACI), 9-Octadecenoic acid (Z)-','2,3-dihydroxypropyl ester','(S)- (ZCI), (9Z)-9-Octadecenoic acid,(2'S)-2',3'-dihydroxypropyl ester, 1-Monooleoyl-sn-glycerol, 1-Oleoyl-sn-glycerol, 1-Oleoyl-sn-glycerol, 9-Octadecenoic acid (9Z)-','2,3-dihydroxypropyl ester','(S)-, 9-Octadecenoic acid-2',3'-dihydroxypropyl ester, (9Z)-9-Octadecenoic acid (2S)-2,3-dihydroxypropyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)CO |
| Nombre IUPAC | [(2S)-2,3-dihidroxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 356.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.2927 |