Learn More
1-oleoil-2-acetil-sn-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol |
| CAS | 86390-77-4 |
| Fórmula molecular | C23 H42 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-(Acetyloxy)-3-hydroxypropyl (9Z)-9-Octadecenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2S)-2-acetiloxi-3-hidroxipropil] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 398.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.3032 |