Learn More
1-octino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octyne |
| CAS | 629-05-0 |
| Fórmula molecular | C8 H14 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3 |
| SMILES | C#CCCCCCC |
| Nombre IUPAC | oct-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 110.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.1096 |