Learn More
1-octino, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10542431 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10542431 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10177883 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10542431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223510250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-05-0
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00009546
Clave InChI UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
Nombre IUPAC oct-1-ino
SMILES CCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octyne
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7400g/mL
Punto de ebullición 127°C to 128°C
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5C∽CH
Índice de refracción 1.4150 to 1.417
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 258
Gravedad específica 0.74
Información de solubilidad Solubility in water: 0.024g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octyne
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P331-NO provocar el vómito.