Learn More
1-Octino, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409663 25 g 25 g
11464150 10 g 10 g
11419663 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409663 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12440.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110.20 g/mol
1-Octyne is widely used in organic reactions such as halogenation, hydration, oxidative cleavage, hydrogenation, hydrohalogenation, nitrile formation, polymerization and substitution reactions. It is used a precursor for the preparation of monohalogen substituted akenes or dihalogen substituted alkanes on treated with hydrogen halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octino se utiliza ampliamente en reacciones orgánicas como halogenación, hidratación, escisión oxidativa, hidrogenación, hidrohalogenación, formación de nitrilo, polimerización y reacciones de sustitución. Se usa como precursor para la preparación de aquenos monohalogenados sustituidos o alcanos dihalogenados sustituidos en tratados con haluros de hidrógeno.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y otros disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Mantener alejado del calor, las chispas, las fuentes de ignición y el fuego.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-05-0
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00009546
Clave InChI UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
Nombre IUPAC oct-1-ino
SMILES CCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octyne
Punto de fusión -60°C
Densidad 0.746
Punto de ebullición 123°C to 126°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CH3(CH2)5C≡CH
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1734494
Información de solubilidad Miscible with alcohol,ether and other organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido