Learn More
Dicloruro 1-octilfosfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359425 5 g 5 g
11369425 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18587.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3095-94-1 | C8H17Cl2OP | 231.097 g/mol
1-Octylphosphonic dichloride is employed in the surface modification of calcium fluoro and hydroxyapatite by 1-octylphosphonic dichloride and qualitative and quantitative analysis of phosphate rock from Hazm Al-jalamid area, northern Saudi Arabia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro 1-octilfosfónico se emplea en la modificación de la superficie del fluoro cálcico y la hidroxiapatita por dicloruro 1-octilfosfónico y el análisis cualitativo y cuantitativo de roca fosfatada de la zona de Hazm Al-jalamid, al norte de Arabia Saudí.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes, agua/humedad y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3095-94-1
Fórmula molecular C8H17Cl2OP
Peso molecular (g/mol) 231.097
Número MDL MFCD00015813
Clave InChI RTHCRCDXILKTCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octylphosphonic dichloride, 1-octylphosphonic dichloride, octylphosphonoyl dichloride, acmc-1afrz, octyl phosphonic dichloride, dichloro octyl phosphine oxide, phosphonic dichloride,p-octyl
PubChem CID 76541
Nombre IUPAC 1-diclorofosforiloctano
SMILES CCCCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octylphosphonic dichloride
Densidad 1.115
Punto de ebullición 143°C to 145°C (12 mmHg)
Índice de refracción 1.4665
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1931202
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1
Porcentaje de pureza 97%