Learn More
Ácido 1-octilfosfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349425 5 g 5 g
11339425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18586.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.52€
    231.65€ / 5 g
    Ahorro 49.87€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4724-48-5 | C8H19O3P | 194.211 g/mol
1-Octylphosphonic acid is a basic building block and used in the preparation of various pharmaceutical compounds and chemical products. It is supported with calcium hydroxyapatite and used in the dental field as corrosion inhibitor and organic building block. It acts as a corrosion inhibitor in metallic household surfaces such as faucets and drains as well as prevents the rusting of can or dispenser. It is also used in the synthesis of octyl-phosphonic acid dimethyl ester by reacting with iodomethane in presence of CS2 CO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-ácido octilfosfónico es un compuesto básico y se utiliza en la preparación de diversos compuestos farmacéuticos y productos químicos. Se apoya con hidroxiapatita de calcio y se utiliza en el campo dental como inhibidor de corrosión y bloque orgánico de construcción. Actúa como un inhibidor de corrosión en superficies metálicas del hogar como grifos y drenajes, así como previene la oxidación de la lata o dispensador. También se utiliza en la síntesis del ácido octil-fosfonico dimetiléster al reaccionar con yodometano en presencia de CS2 CO3.
Solubilidad
Ligeramente soluble en disolventes orgánicos y agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4724-48-5
Fórmula molecular C8H19O3P
Peso molecular (g/mol) 194.211
Número MDL MFCD00015841
Clave InChI NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
PubChem CID 78452
Nombre IUPAC ácido octilfosfónico
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octylphosphonic acid
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1764242
Información de solubilidad Slightly soluble in organic solvents and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 99%