Learn More
1-Octilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431237 500 g 500 g
11421237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11431237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24193.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.90€
    71.65€ / 500 g
    Ahorro 15.25€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-86-4 | C8H19N | 129.247 g/mol
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-octilamina se utiliza como precursor para preparar productos químicos. Se emplea en fluidos funcionales y como reactivo de laboratorio. Además, se utiliza como reactante en la preparación de 2H-indazoles y 1H-indazolonas, que se utilizan como inhibidores de la mieloperoxidasa (MPO).
Solubilidad
Miscible en etanol, benceno y acetato de etilo. Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-86-4
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD00008247
Clave InChI IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
Nombre IUPAC octan-1-amina
SMILES CCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octylamine
Punto de fusión -1°C
Densidad 0.78
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Temperatura de inflamación 60°C (144°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 500 g
Número UN UN2735
Beilstein 1679227
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine