Learn More
1-Octilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 1-octilamina se utiliza como precursor para preparar productos químicos. Se emplea en fluidos funcionales y como reactivo de laboratorio. Además, se utiliza como reactante en la preparación de 2H-indazoles y 1H-indazolonas, que se utilizan como inhibidores de la mieloperoxidasa (MPO).
Solubilidad
Miscible en etanol, benceno y acetato de etilo. Ligeramente miscible en agua.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octylamine |
| Punto de fusión | -1°C |
| Densidad | 0.78 |
| Punto de ebullición | 178°C to 179°C |
| Temperatura de inflamación | 60°C (144°F) |
| Índice de refracción | 1.429 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 1679227 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1-Octylamine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanamine