Learn More
Bromuro de (1-octil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397695 100 g 100 g
11377695 5 g 5 g
11387695 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02412.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 42036-78-2 | C26H32BrP | 455.42 g/mol
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de (1-octil)trifenilfosfonio se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42036-78-2
Fórmula molecular C26H32BrP
Peso molecular (g/mol) 455.42
Número MDL MFCD00051874
Clave InChI OBLXVLWZBMAMHE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo octyltriphenylphosphonium bromide, 1-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyltriphenylphosphonium bromide, octyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1ao06, octyl triphenyl phosphanium bromide, n-octyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium,octyltriphenyl-, bromide 1:1, 1-octyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 3084855
Nombre IUPAC octil(trifenil)fosfonio; bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 61°C to 63°C
Fórmula lineal CH3(CH2)7P(C6H5)3Br
Cantidad 100 g
Beilstein 3642460
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.42
Porcentaje de pureza 97%