Learn More
Isotiocianato de 1-octilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421848 5 g 5 g
11431848 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14501.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4430-45-9 | C9H17NS | 171.30 g/mol
1-Octyl isothiocyanate can be used to produce 1-(6-methyl-quinolin-2-yl)-3-octyl-thiourea. It is used as intermediates in pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 1-octilo puede usarse para producir 1-(6-metil-quinolin-2-il)-3-octil-tiourea. Se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, alcoholes y aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-45-9
Fórmula molecular C9H17NS
Peso molecular (g/mol) 171.30
Número MDL MFCD00041139
Clave InChI YEZHGQZHWKJPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl isothiocyanate, n-octyl isothiocyanate, octylisothiocyanate, 1-octyl isothiocyanate, octanisothiocyanate, 1-isothiocyanatooctan, octane, 1-isothiocyanato, isothiocyanic acid, octyl ester, n-octylisothiocyanate, acmc-1ajcy
PubChem CID 78161
Nombre IUPAC 1-isothiocyanatooctane
SMILES CCCCCCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octyl isothiocyanate
Densidad 0.88
Punto de ebullición 124°C to 126°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.49
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1760783
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.31
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octyl isothiocyanate