Learn More
Isocianato de 1-octilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11309515 5 g 5 g
11399505 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18746.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3158-26-7
Fórmula molecular C9H17NO
Peso molecular (g/mol) 155.241
Número MDL MFCD00013887
Clave InChI DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
Nombre IUPAC 1-isocianatooctano
SMILES CCCCCCCCN=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octyl isocyanate
Densidad 0.88
Punto de ebullición 200°C to 204°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.432
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.24
Porcentaje de pureza 97%