Learn More
Dibromuro de 1-octil-4-(1-octilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octyl-4-(1-octylpyridin-1-ium-4-yl)pyridin-1-ium Dibromide |
| CAS | 36437-30-6 |
| Fórmula molecular | C26H42Br2N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1'-dioctyl-4,4'-Bipyridinium bromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium dibromide, 1,1’-Dioctyl-4,4'-bipyridinium(2+) dibromide, Octylviologen bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H42N2.2BrH/c1-3-5-7-9-11-13-19-27-21-15-25(16-22-27)26-17-23-28(24-18-26)20-14-12-10-8-6-4-2;;/h15-18,21-24H,3-14,19-20H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| SMILES | [Br-].[Br-].CCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)c2cc[n+](CCCCCCCC)cc2 |
| Nombre IUPAC | 1-octil-4-(1-octilpiridin-1-io-4-il)piridin-1-io;dibromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 542.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 540.1715 |