Learn More
1-Octil-3-metilimidazolio hexafluorofosfato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10765483 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10765483 5 g Frasco de vidrio 5 g
10262372 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10765483 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356760050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304680-36-2 | C12H23F6N2P | 340.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304680-36-2
Fórmula molecular C12H23F6N2P
Peso molecular (g/mol) 340.29
Número MDL MFCD03427617
Clave InChI GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
Nombre IUPAC 1-metil-3-octilimidazol-1-io; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.2345g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4230 to 1.4250
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.2345
Viscosidad 866 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.