Learn More
1-octeno, TRC
Código de producto. 30423791
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423791 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30423791 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23911010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octene
CAS 111-66-0
Fórmula molecular C8 H16
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
SMILES CCCCCCC=C
Nombre IUPAC oct-1-eno
Peso molecular (g/mol) 112.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1252