Learn More
1-octeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octene |
| CAS | 111-66-0 |
| Fórmula molecular | C8 H16 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3 |
| SMILES | CCCCCCC=C |
| Nombre IUPAC | oct-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1252 |