Learn More
1-Octen-4-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475556 5 g 5 g
11485556 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20707.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40575-42-6 | C8H16O | 128.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40575-42-6
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00021943
Clave InChI UZGCMRVEDHLBGY-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 1-octen-4-ol, 2e-octen-4-ol, acmc-1akyk
PubChem CID 142471
Nombre IUPAC Oct-1-en-4-ol
SMILES CCCC[C@@H](O)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octen-4-ol
Densidad 0.83
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 99%