Learn More
1-octen-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octen-3-one |
| CAS | 4312-99-6 |
| Fórmula molecular | C8H14O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Amyl Vinyl Ketone, Pentyl Vinyl Ketone, Vinyl Amyl Ketone, n-Amyl Vinyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | oct-1-an-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.1045 |