Learn More
1-octen-3-ona, TRC
Código de producto. 30426252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30426252 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30426252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23925025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-one
CAS 4312-99-6
Fórmula molecular C8H14O
Cantidad 25 g
Sinónimo Amyl Vinyl Ketone, Pentyl Vinyl Ketone, Vinyl Amyl Ketone, n-Amyl Vinyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Nombre IUPAC oct-1-an-3-ona
Peso molecular (g/mol) 126.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.