Learn More
1-Octan-3-ona, 97 %, estabilizada con 0,1 % BHA, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397166 5 g 5 g
11387166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07189.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4312-99-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00036558
Clave InChI KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
Nombre IUPAC oct-1-an-3-ona
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-one
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHA
Densidad 0.848
Punto de ebullición 56°C to 60°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.436
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1700905
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octen-3-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octen-3-one