Learn More
1-Octan-3-ona, 97 %, estabilizada con 0,1 % BHA, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387166 1 g 1 g
11397166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07189.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4312-99-6 | C8H14O | 126.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4312-99-6
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00036558
Clave InChI KLTVSWGXIAYTHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octen-3-one, vinyl amyl ketone, amyl vinyl ketone, pentyl vinyl ketone, unii-7lt7z4q9xr, 1-octene-3-one, fema no. 3515, 7lt7z4q9xr, n-pentyl vinyl ketone, octen-3-one, 1
PubChem CID 61346
Nombre IUPAC oct-1-an-3-ona
SMILES CCCCCC(=O)C=C
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-one
Nombre de nota stabilized with 0.1% BHA
Densidad 0.848
Punto de ebullición 56°C to 60°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.436
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 1700905
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.