Learn More
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Código de producto. 30133266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133266 25 g 25 g
30011088 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23920525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3391-86-4
Fórmula molecular C8 H16 O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Sinónimo 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
Nombre IUPAC oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-ol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.1201