Learn More
1-Octen-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10637672 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10406242 5 g Frasco de vidrio 5 g
10616524 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    32.65€ / 25 g
    Ahorro 5.55€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3391-86-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00004589
Clave InChI VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
Nombre IUPAC oct-1-en-3-ol
SMILES CCCCCC(C=C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octen-3-ol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8370g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH(OH)CH=CH2
Índice de refracción 1.4340 to 1.4420
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.837
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octen-3-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.