Learn More
1-octanol, TRC
Código de producto. 30411687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411687 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30411687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23790050ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8 H18 O
Cantidad 50 mL
Sinónimo 1-Octanol, Octyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyoctane, Alfol 8, CO 898, CO 898 (solvent), Caprylic alcohol, Caprylyl alcohol, Heptyl carbinol, Kalcohl 0898, Kalcol 0898, Lorol C 8-98, NSC 9823, Octanol, Octilin, Sipol L8, n-Octan-1-ol, n-Octanol, n-Octyl alcohol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCO
Nombre IUPAC octan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 130.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1358