Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Código de producto. 15611040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
20 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15611040 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15621040 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15611040 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1126152.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    149.22€ / 2.5 litros
    Ahorro 24.78€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión de -15 °C
Color Incolora
Densidad 0,827g/mL a 25 °C
Punto de ebullición 196 °C
Temperatura de inflamación 80 °C (°176 F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción n20/D 1.429(lit.)
Cantidad 2.5 L
Beilstein 1697461
Densidad del vapor 4.5 (contra aire)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130,23g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Octan-1-ol