Learn More
1-Octanol, natural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477627 500 mL 500 ml
15467627 2500 mL 2500 ml
15457627 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36188.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
1-Octanol is a synthetic reagent used to produce esters. It inhibits T-type calcium channels and is used to determine the partition coefficient between compounds and the cytosol. It is used to evaluate the lipophilicity of pharmaceutical products. It is also used as a solvent for protective coatings, waxes, and oils, and as a raw material for plasticizers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octanol es un reactivo sintético que se utiliza para producir ésteres. Inhibe los canales de calcio tipo T y se usa para determinar el coeficiente de partición entre los compuestos y el citosol. Se utiliza para evaluar la lipofilicidad de los productos farmacéuticos. También se emplea como disolvente para revestimientos protectores, ceras y aceites, y como materia prima para plastificantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Nombre de nota Natural
Punto de fusión -16°C
Color Incolora
Densidad 0.825 g/mL
Punto de ebullición 193°C to 195°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4295
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol, natural
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanol