Learn More
1-octanol, CHROMASOLV™, para HPLC, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15622960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15622960 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15622960 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2932451L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    111.98€ / 1 litros
    Ahorro 18.02€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-05-2027
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99%
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Nombre de nota CHROMASOLV™, por HPLC, ≥99%
CAS 111-87-5
Absorbancia máximo 1.0 a 215 nm, máximo 0,01 a 400 nm, máximo 0,01 a 300 nm, máximo 0,05 a 250 nm, máximo 0,20 a 235 nm, máximo 0,50 a 225 nm
% máx. CAS 100.0000%
Punto de fusión -15 °C (literatura)
Densidad 0,827 g/mL a 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 194 °C
Temperatura de inflamación de 80 °C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H18O
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Número MDL MFCD00002988
Cantidad 1 L
Beilstein 1697461
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCO
Nombre IUPAC octan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 130.23
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza >99%
Grado HPLC
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octanol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.