Learn More
1-octanol, reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Description
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Octanol |
| Punto de fusión | de -15 °C |
| Densidad | 0,827g/mL a 25 °C |
| Punto de ebullición | 194 °C |
| Temperatura de inflamación | 80 °C (°176 F) |
| Olor | Característica |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)7OH |
| Índice de refracción | n20/D 1.429 |
| Cantidad | 1 L |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Octanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.