Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octanol |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Densidad | 0.8240g/mL |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)7OH |
| Mostrar más |