Learn More
1-Octanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428556 2500 mL 2500 ml
11418556 500 mL 500 ml
11438556 10,000 mL 10000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15977.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.18€
    90.65€ / 2500 ml
    Ahorro 20.53€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-octanol se utiliza como precursor para la preparación de ésteres, que se emplean en perfumes y aromas. Se utiliza como aditivo alimentario, agente antiespumante y emulsionante en emulsiones antióxido. Está muy presente en la industria química para la síntesis de etoxilatos, sulfatos de alquilo y sulfatos de éter. Se utiliza como disolvente en pinturas, barnices, ceras y revestimientos de superficies, y se emplea principalmente en la química agrícola para inhibir el crecimiento excesivo de las plantas de tabaco.
Solubilidad
miscible con etanol, éter y propilenglicol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
Punto de fusión -16°C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 193°C to 195°C
Temperatura de inflamación 81°C (177°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Sweet
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.429
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1697461
Índice Merck 14,6751
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and propylene glycol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-octanol