Learn More
1-Octanol, 99 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13162164 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13162164 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
11984601 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13162164 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15€
    41.65€ / 100 ml
    Ahorro 7.50€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 111-87-5 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-87-5
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00002988
Clave InChI KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanol, octanol, octyl alcohol, n-octanol, capryl alcohol, caprylic alcohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
Nombre IUPAC octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -16.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal CH3(CH2)7OH
Índice de refracción 1.4280 to 1.4310
Cantidad 100 mL
Residuos después de la evaporación 0.004 % max.
Índice Merck 15,684
Gravedad específica 0.824
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,and mineral oil,soluble in propylene glycol,insoluble in glycerol
Viscosidad 9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.