Learn More
1-octanotiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Octanethiol |
| CAS | 111-88-6 |
| Fórmula molecular | C8 H18 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Mercaptooctane, 1-Octyl mercaptan, 1-Octylthiol, NSC 151955, NSC 41903, O 0025, Octyl mercaptan, Octylthiol, Thiokalcol 08, n-Octanethiol, n-Octyl mercaptan, n-Octylthiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCS |
| Nombre IUPAC | octano-1-tiol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.294 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.1129 |