Learn More
1-Octanotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397176 100 mL 100 ml
11307186 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11397176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07195.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-88-6 | C8H18S | 146.29 g/mol
1-Octanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for bottom-contact thin-film transistors (TFTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-octanetiol se puede utilizar para mejorar la inyección de carga creando una monocapa de este material en superficies de electrodos de evacuación de fuente de oro para transistores de película fina de contacto inferior (TFT).
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-88-6
Fórmula molecular C8H18S
Peso molecular (g/mol) 146.29
Número MDL MFCD00004912
Clave InChI KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-octanethiol, 1-mercaptooctane, n-octyl mercaptan, octyl mercaptan, octanethiol, octylthiol, 1-octylthiol, n-octanethiol, octylmercaptan, n-octylthiol
PubChem CID 8144
Nombre IUPAC octano-1-tiol
SMILES CCCCCCCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Octanethiol
Punto de fusión -49°C
Densidad 0.843
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 1733101
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.29
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Octanethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octanethiol